Tisk…
Benzeneseleninic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL213004-5GEA 0 CZK
SIAL213004-5G
Benzeneseleninic acid, Sigma-Aldrich®
Benzeneseleninic acid
Vzorec: C₆H₆O₂Se
MDL Number: MFCD00002100
CAS číslo: 6996-92-5
EINECS: 230-271-2
UN: 3283
ADR: 6.1,II