Tisk…
Benzenesulphonyl fluoride ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L04689.03EA 650 CZK
L04689.03
Benzenesulphonyl fluoride ≥98%
Benzenesulphonyl fluoride
Vzorec: C₆H₅FO₂S
MW: 160,17
Bod varu: 203…204 °C
Hustota: 1,334
Bod vzplanutí: 87 °C (188 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007412
CAS číslo: 368-43-4
EINECS: 206-707-2
UN: 2922
ADR: 8,II