Tisk…
N-Fluorobenzenesulphonimide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL392715-5GEA 2770 CZK
SIAL392715-5G
N-Fluorobenzenesulphonimide, Sigma-Aldrich®
N-Fluorobenzenesulphonimide
Vzorec: C₁₂H₁₀FNO₄S₂
MW: 315,34 g/mol
MDL Number: MFCD00144885
CAS číslo: 133745-75-2