4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL720569-250MGEA
0
CZK
SIAL720569-250MG
SIAL720569-1G
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₉H₉BO₄ MW: 191,9764 g/mol |
MDL Number:
MFCD01075704 CAS číslo: 159896-15-8 |