Tisk…
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL720569-250MGEA 0 CZK
SIAL720569-250MG SIAL720569-1G
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₉BO₄
MW: 191,9764 g/mol
MDL Number: MFCD01075704
CAS číslo: 159896-15-8