Tisk…
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H53284.03EA 5460 CZK
H53284.03 H53284.MD
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₁BClNO₂
MW: 187,43
Bod tání: 248…250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093050
CAS číslo: 352525-94-1