Tisk…
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO358842500EA 2300 CZK
ACRO358842500
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₁BClNO₂
MW: 187,43
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01632199
CAS číslo: 75705-21-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥95 %