4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H52855.03EA
5050
CZK
H52855.03
H52855.06
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Vzorec:
C₇H₁₁BClNO₂ MW: 187,43 g/mol Bod tání: 240…250 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01632199 CAS číslo: 75705-21-4 |