5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL534153-25GEA
0
CZK
SIAL534153-25G
5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone, Sigma-Aldrich®
5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone
Vzorec:
C₈H₆BrNO₄ MW: 260,05 g/mol |
MDL Number:
MFCD01631134 CAS číslo: 70978-54-0 |