Tisk…
5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL534153-25GEA 0 CZK
SIAL534153-25G
5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone, Sigma-Aldrich®
5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrNO₄
MW: 260,05 g/mol
MDL Number: MFCD01631134
CAS číslo: 70978-54-0