2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL669474-1GEA
0
CZK
SIAL669474-1G
SIAL669474-5G
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Vzorec:
C₉H₆BrF₃O₂ MW: 283,04 g/mol |
MDL Number:
MFCD00052333 CAS číslo: 103962-10-3 |