Tisk…
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
Nebezpečí
H33950.MDEA 1600 CZK
H33950.MD H33950.03
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃O₂
MW: 269,06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18398486
CAS číslo: 853771-92-3
UN: 3265
ADR: 8,III