Tisk…
4'-Chloro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H26585.03EA 3920 CZK
H26585.03 H26585.06
4'-Chloro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone ≥97%
4'-Chloro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660263
CAS číslo: 886501-62-8
EINECS: None