Tisk…
4'-Chloro-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H34416.03EA 5290 CZK
H34416.03 H34416.MD
4'-Chloro-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone ≥97%
4'-Chloro-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₈ClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19687210
CAS číslo: 1323966-44-4