Tisk…
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%, JRD
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H31785.MDEA 1590 CZK
H31785.MD H31785.03
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%, JRD
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₇ClF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06212980
CAS číslo: 771581-60-3
UN: 2735
ADR: 8,III