Tisk…
4-Chlorobenzyl-2-hydroxyethyl sulphide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L10158.06EA 2810 CZK
L10158.06
4-Chlorobenzyl-2-hydroxyethyl sulphide ≥98%
4-Chlorobenzyl-2-hydroxyethyl sulphide
Vzorec: C₉H₁₁ClOS
Bod varu: 139…140 °C (1 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020614
CAS číslo: 71501-40-1
EINECS: 275-568-8