2-(Phenylsulphonyl)acetophenone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
|
Varování
|
TCIAP0828-5G
2-(Phenylsulphonyl)acetophenone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-(Phenylsulphonyl)acetophenone
Vzorec:
C₁₄H₁₂O₃S |
MDL Number:
MFCD00025043 CAS číslo: 3406-03-9 EINECS: 222-292-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 91.0 to 95.0 deg-C |
Solubility in hot Toluene | very faint turbidity |