Tisk…
5'-Fluoro-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL543780-1GEA 3130 CZK
SIAL543780-1G
5'-Fluoro-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone, Sigma-Aldrich®
5'-Fluoro-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone
Vzorec: C₈H₆FNO₄
MDL Number: MFCD03094007
CAS číslo: 70978-39-1