3'-Iodo-4'-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL631515-5GEA
2300
CZK
SIAL631515-5G
3'-Iodo-4'-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
3'-Iodo-4'-methoxyacetophenone
Vzorec:
C₉H₉IO₂ MW: 276,07 g/mol |
MDL Number:
MFCD02258873 CAS číslo: 79324-77-9 |