Tisk…
3'-Iodo-4'-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL631515-5GEA 2300 CZK
SIAL631515-5G
3'-Iodo-4'-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
3'-Iodo-4'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₉IO₂
MW: 276,07 g/mol
MDL Number: MFCD02258873
CAS číslo: 79324-77-9