Tisk…
4-Iodobenzylamine hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L19967.06EA 11050 CZK
L19967.06 L19967.03
4-Iodobenzylamine hydrochloride 97%
4-Iodobenzylamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₉ClIN
MW: 269,51 g/mol
Bod tání: 275…280 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039324
CAS číslo: 59528-27-7