4-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B21748.03EA
1230
CZK
B21748.03
B21748.14
B21748.06
4-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
4-Nitrobenzylamine hydrochloride
Vzorec:
C₇H₉ClN₂O₂ Bod tání: 255…257 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012863 CAS číslo: 18600-42-5 EINECS: 242-441-3 |