4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B20637.14EA
9460
CZK
B20637.14
B20637.06
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Vzorec:
C₈H₁₂ClNO₂ MW: 189,64 Bod tání: ∼ 220 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012864 CAS číslo: 7149-10-2 EINECS: 230-468-3 |