Tisk…
4-(Methylthio)benzylamine
Dodavatel: ABCR GMBH
ABCRAB149996.0005EA 0 CZK
ABCRAB149996.0005
4-(Methylthio)benzylamine
4-(Methylthio)benzylamine
Vzorec: C₈H₁₁NS
MDL Number: MFCD01310831
CAS číslo: 83171-39-5