Tisk…
N,N-Dimethylformamide dibenzyl acetal tech. 80%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A11281.18EA 11360 CZK
A11281.18 A11281.09 A11281.30
N,N-Dimethylformamide dibenzyl acetal tech. 80%, technická kvalita
N,N-Dimethylformamide dibenzyl acetal
Vzorec: C₁₇H₂₁NO₂
MW: 271,36 g/mol
Bod varu: 138…140 °C (0,5 mmHg)
Hustota: 1,045
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014869
CAS číslo: 2016-04-8
EINECS: 217-946-7