2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL669466-5GEA
0
CZK
SIAL669466-5G
SIAL669466-1G
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec:
C₉H₆BrF₃O |
MDL Number:
MFCD00126489 CAS číslo: 383-53-9 |