Tisk…
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Varování
H31854.06EA 12320 CZK
H31854.06 H31854.03
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆BrF₃O
MW: 267,04 g/mol
Bod tání: <25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847339
CAS číslo: 154259-25-3