Tisk…
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine 97%, JRD
Nebezpečí
H31681.MDEA 1900 CZK
H31681.MD H31681.03
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine 97%, JRD
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine
Vzorec: C₉H₁₁ClFNO
MW: 203,64 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832346
CAS číslo: 1017779-02-0
UN: 2735
ADR: 8,III