Tisk…
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzylamine 97%, JRD
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H31630.MDEA 1340 CZK
H31630.MD H31630.03
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzylamine 97%, JRD
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzylamine
Vzorec: C₈H₉ClFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07786699
CAS číslo: 887581-86-4
UN: 2735
ADR: 8,III