Tisk…
4-Chloro-2,5-xylidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H26018.06EA 3610 CZK
H26018.06 H26018.03
4-Chloro-2,5-xylidine ≥98%
4-Chloro-2,5-xylidine
Vzorec: C₈H₁₀ClN
MW: 155,63
Bod tání: 91…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08445705
CAS číslo: 20782-94-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III