Tisk…
4-Chloro-2,6-xylidine hydrochloride ≥98%
Nebezpečí
A19362.09EA 910 CZK
A19362.09 A19362.18
4-Chloro-2,6-xylidine hydrochloride ≥98%
4-Chloro-2,6-xylidine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₁Cl₂N
MW: 192,09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671703
CAS číslo: 5769-32-4