Tisk…
4'-Benzyloxy-3'-methoxyacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
L08430.06EA 5940 CZK
L08430.06 L08430.03
4'-Benzyloxy-3'-methoxyacetophenone ≥98%
4'-Benzyloxy-3'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₁₆H₁₆O₃
MW: 256,30 g/mol
Bod tání: 85…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017326
CAS číslo: 1835-11-6