Tisk…
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H32832.03EA 5120 CZK
H32832.03 H32832.MD
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06213016
CAS číslo: 771581-99-8
UN: 2735
ADR: 8,III