Tisk…
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzylamine 97%, JRD
Dodavatel: Alfa Aesar
Nebezpečí
H32064.03EA 4600 CZK
H32064.03 H32064.MD
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzylamine 97%, JRD
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832323
CAS číslo: 1017778-95-8
UN: 2735
ADR: 8,III