Tisk…
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H33791.03EA 4020 CZK
H33791.03
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 96%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201056
CAS číslo: 1373920-87-6
UN: 3267
ADR: 8,III