Tisk…
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Nebezpečí
H33629.03EA 6110 CZK
H33629.03 H33629.MD
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO
MW: 205,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18398592
CAS číslo: 1261647-71-5
UN: 2735
ADR: 8,III