Tisk…
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H31840.03EA 5290 CZK
H31840.03 H31840.MD
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025379
CAS číslo: 916420-60-5
UN: 2735
ADR: 8,III