Tisk…
2-Bromo-3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone ≥97%
Dodavatel: Alfa Aesar
Nebezpečí
H26835.06EA 6110 CZK
H26835.06 H26835.14 H26835.03
2-Bromo-3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone ≥97%
2-Bromo-3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₁₆H₂₃BrO₂
MW: 327,26
Bod tání: 104…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173889
CAS číslo: 14386-64-2
UN: 1759
ADR: 8,III