Tisk…
3-Biphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L17552.06EA 3330 CZK
L17552.06 L17552.03
3-Biphenylboronic acid ≥98%
3-Biphenylboronic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁BO₂
MW: 198,03
Bod tání: 206…211 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318102
CAS číslo: 5122-95-2
EINECS: 000-000-0