Tisk…
2-Fluoro-5-(2-fluorobenzylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H54510.03EA 15930 CZK
H54510.03 H54510.MD
2-Fluoro-5-(2-fluorobenzylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
2-Fluoro-5-(2-fluorobenzylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₄H₁₂BF₂NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20040208
CAS číslo: 1449144-70-0