Tisk…
2-Amino-4-phenylphenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL394114-1GEA 0 CZK
SIAL394114-1G
2-Amino-4-phenylphenol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-phenylphenol
Vzorec: C₁₂H₁₁NO
MDL Number: MFCD00059187
CAS číslo: 1134-36-7
EINECS: 214-484-8