Tisk…
4-Nitro-2,6-diphenylphenol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Varování
TCIAN0674-1GEA 5100 CZK
TCIAN0674-1G
4-Nitro-2,6-diphenylphenol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Nitro-2,6-diphenylphenol
Vzorec: C₁₈H₁₃NO₃
MDL Number: MFCD00075055
CAS číslo: 2423-73-6
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/03/28989903.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %