Potassium selenocyanate ≥98.5%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
68107.09EA
3230
CZK
68107.09
68107.18
Potassium selenocyanate ≥98.5%
Potassium selenocyanate
Vzorec:
CKNSe MW: 144,08 g/mol Bod tání: 162…164 °C Hustota: 2,347 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011366 CAS číslo: 3425-46-5 EINECS: 222-320-1 UN: 3283 ADR: 6.1,II |