Tisk…
Potassium selenocyanate
Nebezpečí
MOLEM16609554EA 0 CZK
MOLEM16609554
Potassium selenocyanate
Potassium selenocyanate
Vzorec: CKNSe
MW: 144,08 g/mol
MDL Number: MFCD00011366
CAS číslo: 3425-46-5
EINECS: 222-320-1
UN: 3283
ADR: 6.1,II