Potassium selenocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL216186-10GEA
3880
CZK
SIAL216186-10G
SIAL216186-250G
SIAL216186-50G
Potassium selenocyanate, Sigma-Aldrich®
Potassium selenocyanate
Vzorec:
CKNSe MW: 144,08 g/mol |
MDL Number:
MFCD00011366 CAS číslo: 3425-46-5 EINECS: 222-320-1 UN: 3283 ADR: 6.1,II |