Calcium nitride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL415103-25GEA
22090
CZK
SIAL415103-25G
SIAL415103-100G
Calcium nitride, Sigma-Aldrich®
Calcium nitride
Vzorec:
Ca₃N₂ MW: 148,25 g/mol |
MDL Number:
MFCD00015985 CAS číslo: 12013-82-0 EINECS: 234-592-9 UN: 3178 ADR: 4.1,II |