Tisk…
Silicon nitride
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROONIST-1900EA 21080 CZK
PROONIST-1900
Silicon nitride
Silicon nitride
Vzorec: N₄Si₃
MW: 140,28 g/mol
MDL Number: MFCD00011230
CAS číslo: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8