Tisk…
Silicon nitride
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROONIST-656EA 0 CZK
PROONIST-656
Silicon nitride
Silicon nitride
Vzorec: N₄Si₃
MW: 140,28 g/mol
MDL Number: MFCD00011230
CAS číslo: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8