Tisk…
Silicon nitride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL334103-100GEA 0 CZK
SIAL334103-100G SIAL334103-25G
Silicon nitride, Sigma-Aldrich®
Silicon nitride
Vzorec: N₄Si₃
MW: 140,28 g/mol
MDL Number: MFCD00011230
CAS číslo: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8