Tisk…
Silicon nitride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL636703-100GEA 26270 CZK
SIAL636703-100G SIAL636703-25G
Silicon nitride, Sigma-Aldrich®
Silicon nitride
Vzorec: N₄Si₃
MW: 140,28 g/mol
MDL Number: MFCD00011230
CAS číslo: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8