Silicon nitride amorphous ≥98.5%, nanopowder
Dodavatel: Thermo Scientific
45611.06EA
1840
CZK
45611.06
45611.14
45611.22
Silicon nitride amorphous ≥98.5%, nanopowder
Silicon nitride
Vzorec:
N₄Si₃ MW: 140,28 g/mol Bod tání: 1900 °C (subl.) Hustota: 3,2 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011230 CAS číslo: 12033-89-5 EINECS: 234-796-8 |