Tisk…
Silicon nitride ≥99.3% (metals basis) ∼90% β-phase
Dodavatel: Thermo Scientific
40379.30EA 11430 CZK
40379.30 40379.18 40379.09
Silicon nitride ≥99.3% (metals basis) ∼90% β-phase
Silicon nitride
Vzorec: N₄Si₃
MW: 140,28 g/mol
Bod tání: 1900 °C (subl.)
Hustota: 3,2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011230
CAS číslo: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8