Tisk…
Tantalum diboride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL336173-5GEA 3260 CZK
SIAL336173-5G
Tantalum diboride, Sigma-Aldrich®
Tantalum diboride
Vzorec: B₂Ta
CAS číslo: 12007-35-1
EINECS: 234-507-5